Kluczowe dokumenty
911917
Sigma-Aldrich
NanoFabTx microfluidic chip
for 100-200 nm particles
Synonim(y):
NanoFabTx, Nanoformulacja, Zestaw mikroprzepływowy
Wybierz wielkość
1 EACH
1960,00 zł
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
1960,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116105
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.23
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Microfludic hardware kit component for synthesizing nanoparticles
Kit components :
  • Microfluidic chip x 1
Poziom jakości
Zastosowanie
advanced drug delivery
Opis ogólny
Mikroprzepływowy chip NanoFabTx do cząstek o wielkości 100-200 nm jest częścią naszego zestawu mikroprzepływowego NanoFabTx do syntezy nanocząstek i liposomów o wielkości 100-200 nm (911593). Zestaw zawiera dodatkowo protokół, rozdzielacz pomocniczy, rurki i dodatkowe akcesoria do syntezy opartej na mikroprzepływie.
Zastosowanie
Chipy mikroprzepływowe NanoFabTx precyzyjnie kontrolują i manipulują płynami w mikroskali. Ich dobrze kontrolowana geometria umożliwia łatwą syntezę monodyspersyjnych nanocząstek polimerowych. Chip mikroprzepływowy NanoFabTx do cząstek o wielkości 100-200 nm może być stosowany jako zamiennik komponentu w naszym zestawie mikroprzepływowym NanoFabTx do syntezy nanocząstek i liposomów o wielkości 100-200 nm (911593).
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrew Gdowski et al.
Journal of nanobiotechnology, 16(1), 12-12 (2018-02-13)
The process of optimization and fabrication of nanoparticle synthesis for preclinical studies can be challenging and time consuming. Traditional small scale laboratory synthesis techniques suffer from batch to batch variability. Additionally, the parameters used in the original formulation must be
Xuanyu Li et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 101-114 (2017-12-27)
Microfluidic chips allow the rapid production of a library of nanoparticles (NPs) with distinct properties by changing the precursors and the flow rates, significantly decreasing the time for screening optimal formulation as carriers for drug delivery compared to conventional methods.
Samar Damiati et al.
Genes, 9(2) (2018-02-22)
Microfluidic devices present unique advantages for the development of efficient drug carrier particles, cell-free protein synthesis systems, and rapid techniques for direct drug screening. Compared to bulk methods, by efficiently controlling the geometries of the fabricated chip and the flow
Questions
  1. What is the approximate nanoparticle production rate per hour for microfluidic devices used in the production of both liposomes and polymersomes?
    1 answer
    1. The nanoparticle production rate can vary but would generally be in the milligrams per hour range, depending greatly on the experimental conditions. For instance, a 100 nm liposome contains approximately 80,047 lipids, and depending on the material type, the total number of particles per milliliter can be calculated.