Merck
91991
Sigma-Aldrich
(R)-2-[(RP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]-4-isopropyl-2-oxazoline triphenylphosphine ruthenium(II) chloride Complex
≥97%
Synonim(y):
(1S)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(R)-4-isopropyl-2-oxazolin-2-yl]ferrocene Triphenylphosphine Ruthenium(II) chloride Complex (acc to CAS), Naud Catalyst SK-N003-1z
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H43Cl2FeNOP2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
915.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97%
Formularz
powder
czystość optyczna
ee: ≥99%
ciąg SMILES
[Fe].Cl[Ru]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.CC(C)[C@@H]5COC(=N5)[C]6[CH][CH][CH][C]6P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C23H23NOP.C18H15P.C5H5.2ClH.Fe.Ru/c1-17(2)21-16-25-23(24-21)20-14-9-15-22(20)26(18-10-5-3-6-11-18)19-12-7-4-8-13-19;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-5-3-1;;;;/h3-15,17,21H,16H2,1-2H3;1-15H;1-5H;2*1H;;/q;;;;;;+2/p-2/t21-;;;;;;/m0....../s1
Klucz InChI
RKBAYBDGVOXZHR-FXULVREGSA-L
Opis ogólny
sold in collaboration with Solvias AG
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)