Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 412,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3250,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 14 970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H39FeNP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
687.57
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
412,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97%
form
powder
optical purity
ee: ≥99%
functional group
amine, phosphine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CN(C)[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C38H34NP2.C5H5.Fe/c1-39(2)38(35-27-17-29-37(35)41(32-22-11-5-12-23-32)33-24-13-6-14-25-33)34-26-15-16-28-36(34)40(30-18-7-3-8-19-30)31-20-9-4-10-21-31;1-2-4-5-3-1;/h3-29,38H,1-2H3;1-5H;/t38-;;/m0../s1
InChI key
DEHRMLQYTSYVBC-ZCLNGFLVSA-N
General description
sold in collaboration with Solvias AG
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥97%, optical purity ee: ≥99% | description ≥97% | description ≥97% |
| assay ≥97% | assay ≥97% | assay ≥97% |
| form powder | form powder | form powder |
| functional group phosphine, amine | functional group phosphine | functional group phosphine |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| optical purity ee: ≥99% | optical purity ee: ≥99% | optical purity ee: ≥99% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![(SP)-1-[(S)-α-(Dimethylamino)-2-(diphenylphosphino)benzyl]-2-diphenylphosphinoferrocene ≥97%, optical purity ee: ≥99%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/134/389/eac38d74-f099-4a24-835e-50a7b6e1a60d/640/eac38d74-f099-4a24-835e-50a7b6e1a60d.png)
![(R)-1-[(SP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldi(3,5-xylyl)phosphine ≥97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/426/866/d1e49e7e-41e0-486f-a4ae-e404bc9118f6/640/d1e49e7e-41e0-486f-a4ae-e404bc9118f6.png)
![(S)-1-[(RP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine ≥97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/259/060/e5169bde-8514-471f-aaaa-45e78b6055d2/640/e5169bde-8514-471f-aaaa-45e78b6055d2.png)