Kluczowe dokumenty
917311
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide coated PEN
with 0% transparent Pt, L × W × thickness 9.6 cm × 9.6 cm × 125 μm, sheet resistance 5 Ω/sq
Synonim(y):
ITO-PEN z napyloną warstwą Pt, PECF-CAT, Poliftalan etylenu pokryty powłoką ITO z napyloną warstwą Pt
Wybierz wielkość
1 EACH
1220,00 zł
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
1220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
substrate (Polyethylene naphlalate (PEN) film (one side coated))
Poziom jakości
opis
with 0% transparent Pt
(Catalyst material: Pt/Ti alloy)
opór arkusza
5 Ω/sq
dł. × szer. × grubość
9.6 cm × 9.6 cm × 125 μm
przepuszczalność
0% (non-transparent)
Zastosowanie
Ten produkt to jednostronnie powlekana, elastyczna folia polimerowa PEN z powłoką ITO. Jest to gotowe do użycia elastyczne podłoże o niskiej rezystancji arkusza. Katalizator Pt został napylony na powlekaną stronę folii z 0% przepuszczalnością.
Ten produkt może być używany do szybkiego wytwarzania elastycznych perowskitowych ogniw słonecznych i elastycznych barwnikowych ogniw słonecznych.[1][2][3]
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photovoltaic Performance of Plastic Dye-Sensitized Electrodes Prepared by Low-Temperature Binder-Free Coating of Mesoscopic Titania
Miyasaka T, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 154 (2007)
Low temperature fabrication of high performance and transparent Pt counter electrodes for use in flexible dye-sensitized solar cells.
Xiao Y, et al.
Science Bulletin, 57, 2329-2334 (2012)
Jennifer M Pringle et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(29), 5367-5369 (2010-06-23)
Electrodeposition of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) onto conducting plastic allows the cheap and facile synthesis of plastic cathodes for dye-sensitised solar cells, having excellent solar cell efficiency (8%), at a fraction of the cost of platinised plastic.
Questions
  1. What is the ITO coating thickness of product 917311?
    1 answer
    1. The ITO coating thickness of product 917311 is 300 nm.