Merck
749737
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide coated PET
surface resistivity 100 Ω/sq, L × W × thickness 1 ft × 1 ft × 7 mil, sheet
Synonim(y):
ITO-PET, Polyethylene terephthalate film, ITO coated
Wybierz wielkość
5 EA
1100,00 zł
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
1100,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
In2O3 · (SnO2)x
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
sheet
rezystywność powierzchniowa
100 Ω/sq
dł. × szer. × grubość
1 ft × 1 ft × 7 mil
ciąg SMILES
O=[In]O[In]=O.O=[Sn]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
Klucz InChI
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Indium tin oxide coated polyethylene terephthalate (PET) film is optically transparent and electrically conductive.[1] The ITO coating is protected by a thin, transparent film, that can be easily peeled off.
Zastosowanie
ITO-PET może być stosowany w produkcji elastycznych diod OLED.[2] ITO/PET może być stosowany jako anoda referencyjna w konwencjonalnych elastycznych polimerowych organicznych ogniwach słonecznych (OSC).[3]
Cechy i korzyści
The polyester film products comprise sputtered ITO, and exhibit transmittance and resistance characteristics similar to those of the glass substrates.
These polyester film products comprise of sputtered ITO, and exhibit transmittance and resistance characteristics similar to those of glass substrates.
Właściwości fizyczne
Thickness of ITO coating is 1000 Å
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Efficient and Flexible ITO-Free Organic Solar Cells Using Highly Conductive Polymer Anodes.
Na SI, et al.
Advanced Materials, 20(21), 4061-4067 (2008)
Modular mass spectrometric tool for analysis of composition and phosphorylation of protein complexes
Blethrow JD, et al.
PLoS ONE, 2(4), e358-e358 (2007)
High-Performance Organic Light-Emitting Diodes Using ITO Anodes Grown on Plastic by Room-Temperature Ion-Assisted Deposition
Yang Y, et al.
Advanced Materials, 16(4), 321-324 (2004)
Produkty
Przezroczysta elektroda przewodząca (TCE) jest niezbędnym elementem różnych urządzeń optoelektronicznych, takich jak ogniwa słoneczne, wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD), diody elektroluminescencyjne (LED) i ekrany dotykowe.
A transparent conductive electrode (TCE) is an essential component of various optoelectronic devices such as solar cells, liquid-crystal displays (LCD), light-emitting diodes (LED), and touch screens.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Zobacz wszystko
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How do I determine which side of this product has the Indium Tin Oxide (ITO) coating?
    1 answer
    1. The ITO side of the PET sheet has a blue protective film on it to prevent the ITO from scratching.  Once this film is removed, you can also determine the coated side by testing for ITO resistance using either a Multimeter or a Four Point Probe.
      Helpful?
  2. What is the light transmittance of Products 749737, 749753, 749788, and 749818, Indium tin oxide coated PET, at 550 nm?
    1 answer
    1. Our supplier has provided the transmittance values for the materials at 550 nm. These values are as follows:749737 Indium tin oxide coated PET 100 Ohms/sq- greater than 77.0% Transmittance at 550 nm749753 Indium tin oxide coated PET 200 Ohms/sq- greater than 82.5% Transmittance at 550 nm749788 Indium tin oxide coated PET 250 Ohms/sq- greater than 83.0% Transmittance at 550 nm749818 Indium tin oxide coated PET 300 Ohms/sq- greater than 84.0% Transmittance at 550 nm.
      Helpful?
  3. Why isn't the Indium tin oxide (ITO) coated PET showing resistance?
    1 answer
    1. The Indium tin oxide (ITO) coated PET is protected by a thin, transparent film that can be easily peeled off.  This film will not show resistance, so it needs to be removed prior to testing the electrical properties.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.