Merck
915939
Sigma-Aldrich
Lithium titanate
spinel "LTO" powder, battery grade
Synonim(y):
11869 BE-10, Nanoproszek LTO, Tlenek litowo-tytanowy
Wybierz wielkość
25 G
745,00 zł
100 G
2490,00 zł
745,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
745,00 zł
100 G
2490,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Li4Ti5O12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
745,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mw 459.09 g/mol
skład
Li4Ti5O12
wielkość cząstki
1-3 μm
gęstość
3.48 g/cm3 (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[O-][Ti](=O)O[Ti](O[Ti]([O-])=O)(O[Ti]([O-])=O)O[Ti]([O-])=O
InChI
1S/4Li.12O.5Ti/q4*+1;;;;;;;;;4*-1;;;;;
Klucz InChI
BNQVSKURWGZJMY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Akumulator litowo-tytanowy jest rodzajem nowych akumulatorów litowo-jonowych i może być ładowany wysokim prądem, ale zmiany temperatury i pojemności mają duży wpływ na wydajność akumulatora. W niniejszym artykule zbadano stabilność akumulatora i krzywą ładowania dla wysokiego prądu i różnych warunków testowych. Stwierdzono, że LTO ma zaawansowaną wydajność przy wzroście temperatury.
Informacje prawne
NANOMYTE is a registered trademark of NEI Corporation
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
John B Goodenough et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1167-1176 (2013-01-09)
Each cell of a battery stores electrical energy as chemical energy in two electrodes, a reductant (anode) and an oxidant (cathode), separated by an electrolyte that transfers the ionic component of the chemical reaction inside the cell and forces the
Lithium Titanate-Based Lithium-Ion Batteries.
Liu J, et al.
Wiley-VCH (2020)