Merck
915823
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(2,4-hexadiene)-OH
≥95%
Synonim(y):
N-(((9H-Fluoren-9-ylo)metoksy)karbonylo)-S-((2E,4E)-heksa-2,4-dien-1-ylo)-L-cysteina, Cysteina zawierająca dien do makrocylizacji peptydów
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H25NO4S
Masa cząsteczkowa:
423.52
Kod UNSPSC:
12352209
Próba
≥95%
Formularz
solid
mp
91-96 °C
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Fmoc-Cys(2,4-heksadien)-OH jest aminokwasem zawierającym dien, opracowanym w laboratorium Moelleringa w celu przygotowania peptydów cyklizowanych Dielsa-Aldera do makrocyklizacji i stabilizacji peptydów. Makrocykle peptydowe cieszą się rosnącym zainteresowaniem w celu poprawy bioaktywności i właściwości peptydów, a także ich potencjału do badania, stabilizacji lub hamowania interakcji białko-białko (PPI).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jeffrey E Montgomery et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(41), 16374-16381 (2019-09-17)
Macrocyclization can improve bioactive peptide ligands through preorganization of molecular topology, leading to improvement of pharmacologic properties like binding affinity, cell permeability, and metabolic stability. Here we demonstrate that Diels-Alder [4 + 2] cycloadditions can be harnessed for peptide macrocyclization