Merck
900555
Sigma-Aldrich
(N-Isocyanoimino)triphenylphosphorane
95%
Synonim(y):
Pinc
Wybierz wielkość
5 G
1141,00 zł
1141,00 zł
Cena katalogowa1630,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1141,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H15N2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
1141,00 zł
Cena katalogowa1630,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
[P](=N[N+]#[C-])(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C19H15N2P/c1-20-21-22(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19/h2-16H
Klucz InChI
NIDTXBFHPXMXTR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(N-Isocyanoimino)triphenylphosphorane (Pinc) is a bench-stable solid reagent widely used in organic synthesis. It is an amphoteric compound with unique properties that make it a versatile tool for various applications, including heterocycle synthesis and macrocyclization of peptides. Pinc facilitates cyclization and incorporation of a conformational control element into peptide macrocycles, leading to desired drug properties such as improved membrane permeability, lipophilicity, and aqueous solubility.[1] Its ability to form oxadiazoles offers opportunities for the development of new transformations.
Zastosowanie
As reported by the lab of Andrei Yudin, Pinc enables zwitterionic-controlled generation of peptide macrocyles from linear peptides and aldehydes. It enables the formation of disubstituted 1,3,4-oxadiazoles by intercepting the key mixed anhydride characteristic of the Ugi reaction.[2] Furthermore, the resulting peptide macrocycles containing oxadiazole exhibit improved drug properties such as cell-permeability and a rigid conformation.[3]
Cechy i korzyści
  • Bench-stable solid: Pinc is a stable reagent that can be easily handled and stored.
  • Facilitates cyclization and incorporation of conformational control element: Pinc enables the formation of peptide macrocycles with a desired conformation, leading to improved drug properties.
  • Amphoteric properties: Pinc′s amphoteric nature allows for the design of new multicomponent reactions, expanding its synthetic capabilities.
  • Desired drug properties: The resulting peptide macrocycles exhibit enhanced membrane permeability, lipophilicity, and aqueous solubility, making them desirable for drug development.
  • Versatile transformations: Pinc′s ability to form oxadiazoles opens up opportunities for the development of novel synthetic transformations.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cyclic peptides with heterocycles are cell membrane-permeable : Oxadiazole-containing peptidomimetic macrocycles have potential as drugs
Stu Borman
Chemical and Engineering News, 94(43) (2016)
N-Isocyanoiminotriphenylphosphorane: Synthesis, Coordination Chemistry, and Reactions at the Metal
Weinberger B, Fehlhammer WP.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 19(6), 480-481 (1980)
Oxadiazole grafts in peptide macrocycles
Frost JR, Scully CCG, Yudin AK.
Nature Chemistry, 8(12), 1105-1111 (2016)
Novel One-Pot, Four-Component Condensation Reaction: An Efficient Approach for the Synthesis of 2,5-Disubstituted 1,3,4-Oxadiazole Derivatives by a Ugi-4CR/aza-Wittig Sequence
Ramazani A, Rezaei A.
Organic Letters, 12(12), 2852-2855 (2010)
Produkty
Isocyanides are widely used reagents in organic synthesis, with applications ranging from materials science to drug discovery.
Powiązane treści
The Yudin laboratory is known for the development of amphoteric molecules and their application in synthesis. The corresponding reagents possess nucleophilic and electrophilic functional groups that do not prematurely react with each other.