Przejdź do
8.52075
Fmoc-Orn(Mtt)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Orn(Mtt)-OH, N-α-Fmoc-N-δ-4-methyltrityl-L-ornithine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
452,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H38N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
610.74
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N([C@@H](CCCNC(c6ccc(cc6)C)(c5ccccc5)c4ccccc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C40H38N2O4/c1-28-22-24-31(25-23-28)40(29-13-4-2-5-14-29,30-15-6-3-7-16-30)41-26-12-21-37(38(43)44)42-39(45)46-27-36-34-19-10-8-17-32(34)33-18-9-11-20-35(33)36/h2-11,13-20,22-25,36-37,41H,12,21,26-27H2,1H3,(H,42,45)(H,43,44)/t37-/m0/s1
InChI key
RRYSGISHZIBOJC-QNGWXLTQSA-N
General description
Grupa Mtt łańcucha bocznego może być selektywnie usunięta za pomocą 1% TFA w DCM [1,2,3] lub DCM/HFIP/TFE/TES (6,5:2:1:0,5) [4], co czyni ją doskonałą pochodną do syntezy przez Fmoc SPPS rozgałęzionych peptydów, peptydów modyfikowanych na łańcuchu bocznym ornityny [4,5], do budowy szablonów i wielofunkcyjnych żywic do syntezy kombinatorycznej [6].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] K. Barlos, et al., C. H. Schneider & A. N. Eberle (Eds), ESCOM, Leiden, 1993, pp. 283.
[2] A. Aletras, et al. (1995) Int. J. Peptide Protein Res., 45, 488.
[3 ] L. Bourel, et al. (2000) J. Peptide Sci., 6, 264.
[4 ] K. Barlos, komunikacja osobista.
[5 ] P. Hoogerhout, et al. (1999) J. Peptide Res., 54, 436.
[6] C. Park & K. Burgess (2001) J. Comb. Chem., 3, 257.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1168
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
852089852092852065
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥98.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)