Kwas karboksylowy-poli(glikol etylenowy)-b-poli(ε-kaprolakton) to funkcjonalizowany, amfifilowy kopolimer diblokowy składający się z hydrofilowego bloku PEG i hydrofobowego bloku PCL. Te biodegradowalne, biokompatybilne polimery mogą samoorganizować się, tworząc nanocząstki, takie jak micele i polimersomy, zarówno w środowisku wodnym, jak i niewodnym. Ze względu na te właściwości, polimery te są szeroko stosowane w formulacji nanocząstek polimerowych w celu osiągnięcia kontrolowanego i ukierunkowanego dostarczania środków terapeutycznych (np. API, materiału genetycznego, peptydów, szczepionek i antybiotyków). Dodatkowo, dobrze zdefiniowane nanocząstki o zmiennym rozmiarze i właściwościach można przygotować poprzez zmianę stosunku masy cząsteczkowej między blokami hydrofilowymi i hydrofobowymi, a także poprzez kontrolowanie parametrów formulacji. Grupa funkcyjna kwasu karboksylowego w łańcuchu PEG umożliwia szybką i łatwą funkcjonalizację powierzchni, pozwalając na wykorzystanie tych materiałów w zastosowaniach takich jak ukierunkowane dostarczanie leków.
In this content, a small molecular ligand of prostate specific membrane antigen (SMLP) conjugated poly (caprolactone) (PCL)-b-poly (ethylene glycol) (PEG) copolymers with different block lengths were synthesized to construct a satisfactory drug delivery system. Four different docetaxel-loaded polymeric micelles (DTX-PMs)
Beilstein journal of nanotechnology, 8, 1446-1456 (2017-09-14)
Background: Brain tumors are the most common tumors among adolescents. Although some chemotherapeutics are known to be effective against brain tumors based on cell culture studies, the same effect is not observed in clinical trials. For this reason, the development
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value