Merck
570311
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol)-block-poly(ε−caprolactone) methyl ether
PCL average Mn ~13,000, PEG average Mn ~5,000
Synonim(y):
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(ε−caprolactone)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Postać
solid
masa cząsteczkowa
PCL average Mn ~13,000
PEG average Mn ~5,000
average Mn ~18,000 (total)
ramy czasowe degradacji
>12 months
mp
54.2-55.9 °C (lit.)
58.8-60.7 °C
Mw/Mn
<1.4
PDI
≤1.4
Cechy i korzyści
Biocompatible diblock copolymer
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
Opracowanie leków ukierunkowanych na określone miejsca w ludzkim ciele pozostaje obecnie jednym z największych wyzwań w biomedycynie.
Professor Robert K. Prud’homme introduces flash nanoprecipitation (FNP) for nanoparticle fabrication, which is a scalable, rapid mixing process for nanoparticle formulations.
Profesor Robert K. Prud'homme przedstawia nanoprecypitację błyskawiczną (FNP) do wytwarzania nanocząstek, która jest skalowalnym, szybkim procesem mieszania preparatów nanocząstek.
Zobacz wszystko