Merck
900670
Sigma-Aldrich
Poly(ε-caprolactone)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(ε-caprolactone)
2k-2k-2k
Synonim(y):
Kopolimer trójblokowy PCL-PEG-PCL, PCL-PEG-PCL
Wybierz wielkość
500 MG
1460,00 zł
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
1460,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2CH2CH2CH2CO)mO(CH2CH2O)n(COCH2CH2CH2CH2CH2O)mH
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
powder
temp. przejścia
flash point >230 °F
Tm 49-55 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Biokompatybilny, amfifilowy polimer trójblokowy składający się z hydrofilowego, centralnego bloku PEG i dwóch końcowych hydrofobowych bloków PCL. Materiały te zostały wykorzystane w zastosowaniach związanych z dostarczaniem leków, a także w elastomerach termoplastycznych. Dobrze zdefiniowane materiały o różnych właściwościach można przygotować, kontrolując względną długość każdego bloku polimeru. Zakończenie hydroksylowe pozwala na łatwą dalszą modyfikację chemiczną tych materiałów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Poly(caprolactone)-poly(ethylene glycol)-poly(caprolactone) (PCL-PEG-PCL) nanoparticles: a valuable and efficient system for in vitro and in vivo delivery of curcumin.
Manjili HK, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6, 14403-14415 (2016)
Synthesis and microphase separation of biodegradable poly(ε-caprolactone)-poly(ethylene glycol)-poly(ε-caprolactone) multiblock copolymer films.
You JH, et al.
Macromolecular Research, 16(7), 609-613 (2008)
Synthesis and Characterization of PEG-PCL-PEG Triblock Copolymers as Carriers of Doxorubicin for the Treatment of Breast Cancer.
Cuong NV, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 117, 3694-3703 (2010)
ChangYang Gong et al.
International journal of pharmaceutics, 365(1-2), 89-99 (2008-09-17)
In this work, a series of biodegradable triblock poly(ethylene glycol)-poly(epsilon-caprolactone)-poly(ethylene glycol) (PEG-PCL-PEG, PECE) copolymers were successfully synthesized by ring-opening copolymerization, and were characterized by (1)H NMR, FT-IR, GPC, and DSC. Aqueous solutions of PECE copolymers underwent thermosensitive sol-gel-sol transition as