Przejdź do
747009
Poly(styrene)-block-poly(acrylic acid)
PS:PAA 30,000:2,000, PDI ≤1.1
Synonim(y):
Nanopatterning, block-copolymers, PS-PAA, PS-PAA amphiphilic diblock copolymer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H6N(C8H8)x(C3H4O2)yH
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352100
2080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
mol wt
Mn 1,000-2,000 (poly(acrylic acid)), Mn 27,000-31,000 (polystyrene), Mn 28,000-33,000 (total)
PDI
≤1.1
Application
Polystyrene-block-polyacrylic acid is a diblock copolymer used for making polymeric micelles/ vesicles (polymersomes) and other encapsulation applications, . This PS-block-PAA copolymer is 10 wt. % PAA; and should form micelles in water in the 100~200 nm range. The polystyrene degree of polymerization (DP) is 275 and the polyacrylic acid DP is 30.
Legal Information
Sold for research purposes only and subject to field restriction: see www.sigmaaldrich.com/raftlicense. Patents: 7,714,075; 7,250,479; 7,666,962; 6,642,318; 6,747,111; W2010/8356.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
735892776351283223
description
PS:PAA 30,000:2,000, PDI ≤1.1
description
average Mn 8,700
description
PS:PAA 3,000:5,000, PDI ≤1.1
description
Mw 40,000-150,000
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
PDI
≤1.1
PDI
-
PDI
≤1.1
PDI
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
Mn 1,000-2,000 (poly(acrylic acid)), Mn 28,000-33,000 (total), Mn 27,000-31,000 (polystyrene)
mol wt
Mn 1,600-1,950 (poly(acrylic acid)), Mn 6,500-7,000 (polystyrene), Mn 8,100-9,100, average Mn 8,700
mol wt
Mn 2,700-3,300 (polystyrene), Mn 4,000-6,000 (poly(acrylic acid))
mol wt
Mw 40,000-150,000
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)