Przejdź do
709190
Lanthanum boride
powder, −325 mesh, 99.5% trace metals basis
Synonim(y):
Lanthanum hexaboride, Lanthanum boride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
181,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
LaB6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.77
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
234-531-6
MDL number:
181,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.5% trace metals basis
form
powder
composition
LaB₆
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: boron, reagent type: catalyst
core: lanthanum
particle size
−325 mesh
mp
2210 °C
density
2.61 g/cm3 at 25 °C (lit.), 4.76 g/cm3 at 25 °C
SMILES string
[La++].B12B3[B-]14B5B4[B-]235
InChI
1S/B6.La/c1-2-5(1)3-4(5)6(1,2)3;/q-2;+2
InChI key
VJXOKIULCJPJLW-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
241857709182
description
powder, −325 mesh, 99.5% trace metals basis
description
powder, 10 μm, 95%
description
powder, −325 mesh, 99.5% trace metals basis
assay
99.5% trace metals basis
assay
95%
assay
99.5% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
powder
particle size
−325 mesh
particle size
10 μm
particle size
−325 mesh
mp
2210 °C
mp
2210 °C
mp
2180 °C
density
4.76 g/cm3 at 25 °C, 2.61 g/cm3 at 25 °C (lit.)
density
2.61 g/cm3 at 25 °C (lit.)
density
8.65 g/cm3 at 25 °C
composition
LaB₆
composition
-
composition
MoB
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)