Przejdź do
912239
Cerium Zirconium oxide nanofiber (Ce:Zr ratio 50:50)
Synonim(y):
CeZrO4 nanofiber, Nanofibrous inorganic powder structure
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
650,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
855,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CeZrO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
nanofiber
fiber diam.
300-800 nm × 2-hundreds of μm , structure: Polycystalline nanofibers
surface area
30-60 m2/g
primary crystallite size
8 nm (Crystal Phase: tetragonal)
SMILES string
[Ce](=O)=O.[Zr](=O)=O
InChI
1S/Ce.4O.Zr
InChI key
WKROXIWGJAIPLZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Cerium Zirconium oxide has applications in automotive combustion sensor and controller for catalytic convertors, catalyst support for hot gas desulfurization, fuel cells, catalyst and catalyst support, thermochemical water splitting, infrared filters, and inorganic separators.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
634174913510913685
description
-
description
nanopowder, <50 nm particle size (BET), 99.0% trace metals basis
description
-
description
-
form
nanofiber
form
nanopowder
form
nanofiber
form
nanofiber
primary crystallite size
8 nm (Crystal Phase: tetragonal)
primary crystallite size
-
primary crystallite size
(monoclinic and tetragonal
Typical Size of Crystallites: ∼8-13 nm)
primary crystallite size
(monoclinic and tetragonal
Typical Size of Crystallites: ∼8-13 nm)
fiber diam.
300-800 nm × 2-hundreds of μm , structure: Polycystalline nanofibers
fiber diam.
-
fiber diam.
-
fiber diam.
-
surface area
30-60 m2/g
surface area
-
surface area
20-30 m2/g
surface area
20-30 m2/g
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)