Kluczowe dokumenty
913499
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide nanofibers
Synonim(y):
Al2O3, Nanowłóknisty proszek nieorganiczny
Wybierz wielkość
10 G
2260,00 zł
2260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
2260,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Al2O3
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
2260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Thermal Conductivity 30 Wm-1K-1
Poziom jakości
Formularz
nanofiber
powder (3D cotton/white fluffy)
Śr. włókna × dł.
300-900 nm ± 100 × 2-hundreds of μm , Structure: Polycystalline nanofibers
powierzchnia
40-70 m2/g
Pierwotna wielkość krystalitów
(gamma
Typical Size of Crystallites:N/A)
przewodność
<10^-16 S/cm (Electrical )
mp
2072 °C
ciąg SMILES
[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Al.3O/q2*+3;3*-2
Klucz InChI
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tlenek glinu Gamma ma zastosowanie w wyświetlaczach optycznych, katalizatorach i nośnikach katalizatorów, komponentach elektrycznych - izolatorach elektrycznych, przewodnikach cieplnych, nanokompozytach, separatorach, materiałach separujących do akumulatorów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.