Kluczowe dokumenty
91445
10,12-Tricosadiynoic acid
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
Tricosa-10,12-diynoic acid
Wybierz wielkość
1090,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1090,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
crystals
warunki przechowywania
protect from light
mp
56-60 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCC#CC#CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C23H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25/h2-10,15-22H2,1H3,(H,24,25)
Klucz InChI
DIEDVCMBPCRJFQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Acid-responsive color transition in polymer assemblies: 10,12-Tricosadiynoic acid is employed in the development of acid-responsive polydiacetylene-Na(+) assemblies, showcasing a unique red-to-blue color transition. This property is significant for applications in smart sensors and visual indicators in various industrial processes (Saymung et al., 2024).
- Colorimetric sensing capabilities: The synthesis of polydiacetylene vesicles incorporating 10,12-Tricosadiynoic acid demonstrates their utility as colorimetric sensors. This application is particularly valuable in the detection of microbial peptides, contributing to advancements in food safety and pharmaceutical analysis (Yadav and Tiwari, 2021).
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?