Merck
913642
Sigma-Aldrich
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 150 nm particle size, 5 % (w/w) in ethanol, dispersion
Synonim(y):
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352309
NACRES:
NA.23
Postać
dispersion
nanoparticles
Poziom jakości
stężenie
5 % (w/w) in ethanol
wielkość cząstki
150 nm
wielkość porów
non-porous
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Monodisperse nonporous silica nanoparticles find application in drug delivery and molecular imaging whereas micron sized particles are used in liquid chromatography. We offer highly monodisperse nonporous silica in ethanol, with sizes varying from 150 nm to 900 nm. The high monodispersity of our particles makes them suitable for aforementioned applications.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li Tang et al.
Nano today, 8(3), 290-312 (2013-09-03)
Nanomedicine, the use of nanotechnology for biomedical applications, has potential to change the landscape of the diagnosis and therapy of many diseases. In the past several decades, the advancement in nanotechnology and material science has resulted in a large number
Produkty
Nonporous SiNPs are investigated as nanocarriers for drug delivery and smart plastics due to monodispersed particles.