Merck
791334
Sigma-Aldrich
Silica, nanoparticle dispersion in water
<30 nm (DLS), triethoxylpropylaminosilane functionalized
Synonim(y):
NH2 functionalized NPs
Wybierz wielkość
25 ML
870,00 zł
870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
870,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
dispersion
nanoparticles
okres trwałości
1 yr
stężenie
in water (Dispersion)
wielkość cząstki
<30 nm (DLS)
gęstość
1.158 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
20-25°C
Zastosowanie
Silica nanoparticles play a crucial role in biotechnology including bone engineering[1] and drug delivery[2]. The amino functionality present on the surface of these materials provides a synthetic handle for further modification and conjugation to target moieties[3]. Amino functionalized silica particles can be used for applicaitons including in vivo gene delivery[4]; nanocomposite formation[5], and formation of biofilms[6].
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Kazuki Murai et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 15(27), 11454-11460 (2013-06-12)
We investigated the drug releasing behavior of a novel nanocarrier system, utilizing a peptide to act as a nanogate to the mesopore, on a mesoporous silica nanoparticle. The surface peptide on mesoporous silica displayed pH-dependant mesopore cap-uncap switching behavior, enabled
Indrajit Roy et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(2), 279-284 (2005-01-05)
This article reports a multidisciplinary approach to produce fluorescently labeled organically modified silica nanoparticles as a nonviral vector for gene delivery and biophotonics methods to optically monitor intracellular trafficking and gene transfection. Highly monodispersed, stable aqueous suspensions of organically modified
Preparation and characterization of epoxy composites filled with functionalized nanosilica particles obtained via sol-gel process
Kang, S..;
Polymer, 42(3), 879-887 (2000)
Pingli He et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(3), 722-729 (2005-03-19)
Heme protein hemoglobin (Hb) or myoglobin (Mb) and silica nanoparticles in a variety of charge states were assembled layer-by-layer into films on solid surfaces to investigate the driving forces for film assembly. Cyclic voltammetry (CV), quartz crystal microbalance (QCM), X-ray
Dhruba J Bharali et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(32), 11539-11544 (2005-07-30)
This article reports on the application of organically modified silica (ORMOSIL) nanoparticles as a nonviral vector for efficient in vivo gene delivery. Highly monodispersed, stable aqueous suspension of nanoparticles, surface-functionalized with amino groups for binding of DNA, were prepared and
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is there an estimate of degree of amine functionalization per nanoparticle for product number 791334 (silica nanoparticle dispersion in water, triethoxylpropylaminosilane functionalized)? E.g. ~1 amine group per particle or ~10 amine groups per particle?
    1 answer
    1. Unfortunately, there is no information available for the degree of amine functionalization per nanoparticle for this product.
      Helpful?
  2. I want to know silica nanoparticles weight percent.
    1 answer
    1. The weight percent is not determined. However, the solid content is specified on the lot specific Certificate of Analysis between 24.0 - 30.0 %: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/791334-BULKMKCR1815.pdf