Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1540,00 zł
form
dispersion
concentration
2.5 % (w/v) in DMF
particle size
~15 nm (DLS)
bp
143-153 °C
density
0.927 g/mL at 25 °C
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description nanoparticles, ~15 nm particle size (DLS), dispersion, 2.5 % (w/v) in DMF | description 40-63 μm, extent of labeling: ~1 mmol/g NH2 loading | description extent of labeling: ≥20.7% carbon loading | description 200-400 mesh, extent of labeling: 16-18% carbon loading |
| particle size ~15 nm (DLS) | particle size 40-63 μm | particle size - | particle size 200-400 mesh |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - | functional group - |
| form dispersion | form powder | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| bp 143-153 °C | bp - | bp - | bp - |
| concentration 2.5 % (w/v) in DMF | concentration - | concentration - | concentration - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Narządy docelowe
Lungs
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
90.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32.2 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
68-12-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?