Kluczowe dokumenty
912638
n-Octylammonium bromide
Synonim(y):
1-Oktanamina, 10439, NOAB, Wodorojodek (9CI) jodek oktyloamonu
Wybierz wielkość
449,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
449,00 zł
Polecane produkty
opis
Identity by (1H NMR)
Poziom jakości
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
white
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Br-].[N+H3]CCCCCCCC
InChI
1S/C8H19N.BrH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9;/h2-9H2,1H3;1H
Klucz InChI
GIDDQKKGAYONOU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Greatcell Solar jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.