Przejdź do
910708
Titanium aluminium carbide 211
MAX Phase, ≥80%, ≤200 μm particle size
Synonim(y):
MAX Phase 211, Ti2AlC
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ti2AlC
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
41116105
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥80%
form
powder
color
dark gray
particle size
≤200 μm
Application
MAX phases are a family of ternary carbides and nitrides that share a similar layered hexagonal crystal structure. They are so called because of their chemical formula: M(n+1)AXn —where n = 1, 2, or 3, where M is an early transition metal, A is an element from the IIIA or IVA groups, and X is carbon and/or nitrogen class of materials.
Ti2AlC MAX phase exhibits high-temperature stability, thermal shock resistance, damage tolerance, crack-healing capability, good machinability, and exceptional oxidation resistance (immune to thermal cycling), and was widely used for high-temperature applications such as high-temperature heating elements, gas burner nozzles and industrial die inserts.
MAX phases are important precursors for synthesizing MXene, a highly conductive 2-dimentional nanomaterial. MXenes are produced by selective etching of the A element from the MAX phases. It combine the metallic conductivity of transition metal carbides with the hydrophilic nature of their hydroxyl or oxygen terminated surfaces.[1] Ti2AlC MAX phase is one of the most used MAX phase for MXene (Ti2CTx).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
910821910767910775
assay
≥80%
assay
≥80%
assay
≥99.99%
assay
≥99.99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
color
dark gray
color
dark gray
color
dark gray
color
dark gray
particle size
≤200 μm
particle size
≤100 μm
particle size
≤100 μm
particle size
≤40 μm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titanium aluminium carbide 211
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)