Merck
364517
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan methyl ester hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Synonim(y):
Chlorowodorek H-(L)-Trp-OMe, Chlorowodorek estru metylowego (S)-tryptofanu, Chlorowodorek estru metylowego L-(-)-tryptofanu, Chlorowodorek estru metylowego tryptofanu
Wybierz wielkość
5 G
196,00 zł
25 G
543,00 zł
196,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
196,00 zł
25 G
543,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.71
Beilstein:
4240280
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
196,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
L-Tryptophan methyl ester hydrochloride, 98%
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D +18°, c = 5 in methanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
218-220 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2O2.ClH/c1-16-12(15)10(13)6-8-7-14-11-5-3-2-4-9(8)11;/h2-5,7,10,14H,6,13H2,1H3;1H/t10-;/m0./s1
Klucz InChI
XNFNGGQRDXFYMM-PPHPATTJSA-N
Zastosowanie
L-Tryptophan methyl ester hydrochloride can be used as a reactant to prepare:
  • Oxamoyl derivatives of N-(2-aminobenzoyl)-L-tryptophan (dipeptides) by acylation reaction with 3,1-benzoxazinones.[1]
  • Tadalafil (Cialis), a type-V phosphodiesterase (PDE5) inhibitor.[2]
  • Isoroquefortine C.[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bruno M Schiavi et al.
The Journal of organic chemistry, 67(3), 620-624 (2002-02-22)
A short and efficient total synthesis of isoroquefortine C, the 3,12-(Z)-isomer of roquefortine C, from L-tryptophan methyl ester hydrochloride and 4(5)-(hydroxy)methylimidazole hydrochloride is described.
Synthesis of tadalafil (Cialis) from L-tryptophan
Xiao Sen, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 20(18), 2090-2096 (2009)
Christine Böttcher et al.
Journal of experimental botany, 62(12), 4267-4280 (2011-05-06)
Nine Gretchen Hagen (GH3) genes were identified in grapevine (Vitis vinifera L.) and six of these were predicted on the basis of protein sequence similarity to act as indole-3-acetic acid (IAA)-amido synthetases. The activity of these enzymes is thought to
Synthesis of acyl derivatives of L-tryptophan containing residues of anthranilic and oxalic acids
Shemchuk LA, et al.
Russ. J. Org. Chem., 44(5), 693-696 (2008)
Patrick P C Boor et al.
European journal of immunology, 41(6), 1663-1674 (2011-04-07)
Allo-reactive memory T cells are a major barrier for induction of immunological tolerance to allografts in humans. Here, we report that stimulation of unfractionated human T cells with TLR-stimulated allogeneic plasmacytoid dendritic cells (pDCs) induces CD8(+) regulatory T cells (Tregs)