Merck
909424
Sigma-Aldrich
Cu(OTs)2
≥95%
Synonim(y):
Toksylan miedzi(II)
Wybierz wielkość
1 G
204,50 zł
204,50 zł
Cena katalogowa409,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
204,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14CuO6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
204,50 zł
Cena katalogowa409,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
powder
ciąg SMILES
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])c2ccc(cc2)C.[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/2C7H8O3S.Cu/c2*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2*2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
MRYMYQPDGZIGDM-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Tosylan miedzi(II) jest katalizatorem miedzi(II) stosowanym w różnych przemianach, w tym w kondensacji Mannicha, reakcji Friedla-Craftsa i reakcji Henry'ego.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrew G Capacci et al.
Nature chemistry, 9(11), 1073-1077 (2017-10-25)
Although the α-alkylation of ketones has already been established, the analogous reaction using aldehyde substrates has proven surprisingly elusive. Despite the structural similarities between the two classes of compounds, the sensitivity and unique reactivity of the aldehyde functionality has typically