Merck
908371
Methyl (Z)-2-phenyl-3-(tosyloxy)acrylate
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.37
Kod UNSPSC:
12352005
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
92-94 °C
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Methyl (Z)-2-phenyl-3-(tosyloxy)acrylate is a versatile building block used for the preparation of α,β-disubstituted α,β-unsaturated esters through a variety of stereoretentive cross-couplings.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hidefumi Nakatsuji et al.
Organic letters, 11(19), 4258-4261 (2009-09-01)
An (E)- and (Z)-stereocomplementary preparative method for alpha,beta-disubstituted alpha,beta-unsaturated esters is performed via three general and robust reaction sequences: (i) Ti-Claisen condensation (formylation) of esters to give alpha-formyl esters (12 examples, 60-99%), (ii) (E)- and (Z)-stereocomplementary enol p-toluenesulfonylation (tosylation) using