Merck
805076
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)cyclopent-2-en-1-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14OSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472
temp. przejścia
flash point 165 °F
gęstość
0.936 g/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1CCC=C1[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H14OSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7(8)9/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
JREFDYKOYRJDQC-UHFFFAOYSA-N
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
73.88 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)