Merck
907197
Sigma-Aldrich
1,4-Dinitro-1-imidazole
Synonim(y):
1,4-DNIm, 1,4-dinitroimidazol, Bifunkcyjny odczynnik biokoniugacyjny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H2N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
≥95%
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C3H2N4O4/c8-6(9)3-1-5(2-4-3)7(10)11/h1-2H
Klucz InChI
HZPSREFSUPXCMN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Wykazano, że 1,4-dinitro-1-imidazol (1,4-DNIm) i inne dinitroimidazole są dwufunkcyjnymi odczynnikami biokoniugacyjnymi do funkcjonalizacji białek i makrocyklizacji peptydów. W kwaśnych i obojętnych warunkach wodnych, 1,4-DNIm chemoselektywnie reagują z cysteinami; w rozpuszczalnikach organicznych w obecności zasady, 1,4-DNIm chemoselektywnie reagują z lizynami tworząc stabilne koniugaty
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)