Kluczowe dokumenty
906395
EH44
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
9-(2-etyloheksylo)-N,N,N,N-tetrakis(4-metoksyfenylo)-9H-karbazolo-2,7-diamina)
Wybierz wielkość
1850,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1850,00 zł
Polecane produkty
opis
Band gap in film: 2.99eV, calculated from UV-vis
Band gap in solution: 3.00eV, calculated from UV-vis
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
powder
rozpuszczalność
insoluble (Methanol and Hexane)
soluble (DMSO, THF, Toluene, o-Xylene, Anisole, Chloroform, Chlorobenzene, and 1,2-Dichlorobenzene)
Energia orbitalna
HOMO - 4.85 eV
ciąg SMILES
CCC(CCCC)CN1C2=CC(N(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)=CC=C2C5=CC=C(N(C6=CC=C(OC)C=C6)C7=CC=C(OC)C=C7)C=C15
InChI
1S/C48H51N3O4/c1-7-9-10-34(8-2)33-49-47-31-39(50(35-11-21-41(52-3)22-12-35)36-13-23-42(53-4)24-14-36)19-29-45(47)46-30-20-40(32-48(46)49)51(37-15-25-43(54-5)26-16-37)38-17-27-44(55-6)28-18-38/h11-32,34H,7-10,33H2,1-6H3
Klucz InChI
SBKAXPSVPDWDGH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Wykorzystanie EH44 jako HTM w konfiguracji urządzenia: SnO2/PAL/EH44/MoOx/Al, nie tylko wygenerowało wysoką sprawność konwersji energii (PCE) porównywalną z rekordowym PCE przy użyciu najnowocześniejszego HTM Spiro-OMeTAD, ale także, co najważniejsze, wykazało znacznie lepszą stabilność urządzenia: Nawet pod wpływem połączonych naprężeń światła (w tym światła ultrafioletowego), tlenu i wilgoci, perowskitowe ogniwa słoneczne wykorzystujące EH44 jako warstwę transportującą dziury wykazały, że zachowują 94% swojej szczytowej wydajności pomimo 1000 godzin ciągłej pracy bez otoczki w warunkach otoczenia (wilgotność względna 10-20%)[1]. Gdy testy stabilności przeprowadzono w atmosferze obojętnej, zaobserwowano degradację tylko o ∼2% w ciągu 1500 godzin ciągłej pracy.
Należy zauważyć, że w powyższym wyniku bis(trifluorometanosulfonylo)imidek srebra (produkt 668001) został użyty do utlenienia EH44 i uzyskania EH44+TFSI-.EH44+TFSI- został następnie zmieszany z czystym EH44 w różnych proporcjach, aby kontrolować przewodność (i przezroczystość optyczną, jeśli jest to pożądane) i zoptymalizować wydajność urządzenia. Imponująca wydajność konwersji energii (PCE) na poziomie 18,5% została osiągnięta dla perowskitowego ogniwa słonecznego wykorzystującego warstwy EH44 o grubości ∼60 nm domieszkowane 14wt% EH44+TFSI- i 25 mg/ml 4-tert-butylo-pirydyny(produkt 142379), co jest porównywalne z wydajnością urządzenia wykorzystującego spiro-OMeTAD (19%) jako HTM.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.