Merck
913758
Sigma-Aldrich
Phen-NaDPO
Synonim(y):
3-[6-(difenylofosfinylo)-2-naftalenylo]-1,10-fenantrolina
Wybierz wielkość
100 MG
1650,00 zł
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1650,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H23N2OP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
506.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98%
Poziom jakości
Formularz
powder
temp. przejścia
Tg ~116 °C
rozpuszczalność
soluble (Soluble in polar and weakly polar solvents such as isopropanol, toluene and xylenes)
właściwości półprzewodników
(mobility=0.0001-0.001 cm2/V·s) (electron)
ciąg SMILES
[P](=O)(c7ccccc7)(c6ccccc6)c1cc2c(cc(cc2)c3cnc4c5ncccc5ccc4c3)cc1
InChI
1S/C34H23N2OP/c37-38(30-9-3-1-4-10-30,31-11-5-2-6-12-31)32-18-17-25-20-26(14-15-27(25)22-32)29-21-28-16-13-24-8-7-19-35-33(24)34(28)36-23-29/h1-23H
Klucz InChI
OAOXYBSWOZWDBB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Phen-NaDPO jest uniwersalnym modyfikatorem katody dla organicznej optoelektroniki. Phen-NaDPO może znacząco obniżyć funkcję pracy metalu Ag, a także ITO i HOPG.
Obniża straty energii między warstwą organiczną a metalową elektrodą, co skutkuje wyższą wydajnością organicznych ogniw słonecznych.[1] Jest również stosowany jako materiał międzyfazowy katody dla odwróconych perowskitowych ogniw słonecznych[2], a także jako materiał transportujący elektrony dla perowskitowych ogniw słonecznych[3] i innych organicznych urządzeń elektronicznych.[4]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Triarylphosphine Oxide as Cathode Interfacial Material for Inverted Perovskite Solar Cells.
Wang K, et al.
Advanced Materials Interfaces, 6(12) (2019)
Improved quantum dot light-emitting diodes with a cathode interfacial layer.
Ding T, et al.
Organic Electronics, 32, 89-93 (2016)
Use of the Phen-NaDPO:Sn(SCN)2 Blend as Electron Transport Layer Results to Consistent Efficiency Improvements in Organic and Hybrid Perovskite Solar Cells.
Seitkhan A, et al.
Advances in Functional Materials, 29(49), 1905810-1905810 (2019)
Qiang Su et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 5(10), 1800549-1800549 (2018-10-26)
The phenomenon of positive aging, i.e., efficiency increased with time, is observed in quantum-dot light-emitting diodes (QLEDs). For example, the external quantum efficiency (EQE) of blue QLEDs is significantly improved from 4.93% to 12.97% after storage for 8 d. The
Tuning of the conformation of asymmetric nonfullerene acceptors for efficient organic solar cells.
Yang L,et al.
Journal of Material Chemistry A, 7(39), 22279-22286 (2019)