Kluczowe dokumenty
906247
Gold nanorods
25 nm diameter, FITC and biotin functionalized, powder
Synonim(y):
Fluorescencyjnie znakowane nanocząstki złota, Nanocząstki złota znakowane barwnikiem, Nanorody złota znakowane FITC, Złote nanopręty znakowane FITC
About This Item
Polecane produkty
Formularz
nanorod
powder
średnica
25 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)