Kluczowe dokumenty
905577
Sigma-Aldrich
Gold nanospheres
15 nm, Cy3 and biotin functionalized, powder
Synonim(y):
Fluorescencyjnie znakowane nanocząstki złota, Nanocząstki złota znakowane barwnikiem, Nanosfery złota znakowane Cy3
Wybierz wielkość
2.5 MG
2700,00 zł
2700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2.5 MG
2700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
2700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
nanospheres
powder
wielkość cząstki
15 nm
λmaks.
554 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Ze względu na efekty kwantowe zależne od rozmiaru i kształtu, nanocząstki złota wykazują unikalne właściwości absorpcji, rozpraszania, fluorescencji i fototermii rezonansu plazmonów powierzchniowych[1][2][3], co czyni je odpowiednimi do zastosowań w katalizie, wykrywaniu chemicznym, biosensingu, obrazowaniu komórkowym i bioobrazowaniu, dostarczaniu leków i genów oraz terapii fototermicznej[1][2][3][4][5][6]. Wykazano, że fluorescencyjne znakowanie nanocząstek złota powoduje wzmocnienie emisji fluoroforów[7]. Sprawia to, że nanocząstki złota znakowane fluorescencyjnie są dwufunkcyjną nanoprobą do dostarczania leków i bioobrazowania[1][8][9].
Informacje prawne
Produkt firmy Nanopartz Inc.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fluorescently Labeled Gold Nanoparticles with Minimal Fluorescence Quenching.
Lu Y, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114, 17446-17446 (2010)
Gold Nanoparticles for In Vitro Diagnostics.
Wen Zhou et al.
Chemical reviews, 115(19), 10575-10636 (2015-06-27)
Xiaohua Huang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 21(48), 4880-4910 (2009-12-28)
Noble metal nanoparticles are capable of confining resonant photons in such a manner as to induce coherent surface plasmon oscillation of their conduction band electrons, a phenomenon leading to two important properties. Firstly, the confinement of the photon to the
Parwathy Chandran et al.
Nanotoxicology, 11(4), 507-519 (2017-04-20)
This study investigated the role of nanoparticle size and surface chemistry on biocorona composition and its effect on uptake, toxicity and cellular responses in human umbilical vein endothelial cells (HUVEC), employing 40 and 80 nm gold nanoparticles (AuNP) with branched polyethyleneimine
Catherine J Murphy et al.
Accounts of chemical research, 41(12), 1721-1730 (2008-08-21)
Gold, enigmatically represented by the target-like design of its ancient alchemical symbol, has been considered a mystical material of great value for centuries. Nanoscale particles of gold now command a great deal of attention for biomedical applications. Depending on their
Produkty
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.