Merck
776661
Sigma-Aldrich
Gold nanorods
10 nm diameter, λmax, 980 nm, dispersion in H2O
Synonim(y):
Au nanorod, Nanorodek złota
Wybierz wielkość
25 ML
3860,00 zł
3860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
3860,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
3860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
Poziom jakości
zawiera
CTAB as stabilizer
stężenie
>30 μg/mL in H2O
śr. × dł.
10 nm × 59 nm (±10%)
średnica
10 nm
gęstość
1.00 g/mL at 25 °C
λmaks.
980 nm
Mw/Mn
<10 (CV, monodispersity)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Nanopręty o wysokim współczynniku kształtu pozwalają na rozszerzenie piku absorpcji do podczerwieni; co czyni je idealnymi do zastosowań diagnostycznych w systemach biologicznych[1].
Link do publikacji:
Nanostruktury złota: Właściwości i zastosowania
Właściwości fizyczne
Nie zamrażać, nawet jednokrotne zamrożenie powoduje utratę jakości. Przechowywać w temperaturze około 4°C
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Prashant K Jain et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(14), 7238-7248 (2006-04-08)
The selection of nanoparticles for achieving efficient contrast for biological and cell imaging applications, as well as for photothermal therapeutic applications, is based on the optical properties of the nanoparticles. We use Mie theory and discrete dipole approximation method to
Produkty
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Nanomateriały srebra mają unikalne właściwości fizyczne, chemiczne i optyczne, które są obecnie wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach biologicznych.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.