Kluczowe dokumenty
900367
Sigma-Aldrich
Gold, nanorods
25 nm diameter, λmax, 650 nm, dispersion in H2O, citrate capped
Synonim(y):
Nanopręty Au
Wybierz wielkość
25 ML
2560,00 zł
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
2560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12141717
NACRES:
NA.23
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
dispersion
dispersion in H2O
nanorod
stężenie
50 μg/mL in H2O
Długość
69-73 nm
średnica
25 nm
pH
7
λmaks.
650 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
  • Pik wzdłużny = 650 nm ± 20 nm
  • Absorbancja wzdłużna OD = 1
  • Pik poprzeczny = 520 nm ± 5 nm
  • Absorbancja poprzeczna OD = 0,5
  • Cytrynian zamknięty
Zastosowanie
Dzięki doskonałym właściwościom optycznym wynikającym z rezonansu plazmonów powierzchniowych, złote nanorody znajdują zastosowanie w obrazowaniu biomedycznym, dostarczaniu leków i terapii fototermicznej.[1][2] Nanorody pokryte cytrynianem są niecytotoksyczne w porównaniu do nanorodów pokrytych CTAB i dobrze nadają się do zastosowań biomedycznych.
Przestroga
Nie zamrażać
Informacje prawne
Produkt ten został wyprodukowany zgodnie z metodami zastrzeżonymi w patentach U.S. Pat. Nr 8,956,440 i 8,241,922.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Application of Gold Nanorods for Photothermal Therapy in Ex Vivo Human Oesophagogastric Adenocarcinoma.
Singh M, et al.
Journal of Biomedical Nanotechnology, 12(3), 481-481 (2016)
Prit Manish Lakhani et al.
Nanotechnology, 26(43), 432001-432001 (2015-10-09)
Photothermal therapy, also referred to as optical hyperthermia or photothermal ablation, is an emerging strategy for treating solid tumours. Colloidal gold converts the absorbed light into localized heat via a non-radiative mechanism, surface plasmon resonance, which ablates the solid tumours.
Questions
  1. hello, we are interested in these gold nanorods but before consumption we need to know what is the thickness of the citrate cap?
    1 answer
    1. The citrate capping agent is less than 0.6 nm.