Kluczowe dokumenty
905631
Sigma-Aldrich
Gold nanospheres
15 nm, Cy3 and maleimide functionalized, powder
Synonim(y):
Fluorescencyjnie znakowane nanocząstki złota, Nanocząstki złota znakowane barwnikiem, Nanosfery złota znakowane Cy3
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
nanospheres
powder
wielkość cząstki
15 nm
λmaks.
554 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Dzięki efektom kwantowym zależnym od rozmiaru i kształtu, nanocząstki złota wykazują unikalne właściwości absorpcji, rozpraszania, fluorescencji i fototermii rezonansu powierzchniowego Plasmona, co czyni je odpowiednimi do zastosowań w katalizie, detekcji chemicznej, biosensingu, obrazowaniu komórkowym i bioobrazowaniu, dostarczaniu leków i genów oraz terapii fototermicznej. Wykazano, że fluorescencyjne znakowanie nanocząstek złota powoduje wzmocnienie emisji fluoroforów. Sprawia to, że nanocząstki złota znakowane fluorescencyjnie są dwufunkcyjną nanoprobą do dostarczania leków i bioobrazowania.
Informacje prawne
Produkt firmy Nanopartz Inc.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fluorescently Labeled Gold Nanoparticles with Minimal Fluorescence Quenching.
Lu Y, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114, 17446-17446 (2010)
Xiaohua Huang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 21(48), 4880-4910 (2009-12-28)
Noble metal nanoparticles are capable of confining resonant photons in such a manner as to induce coherent surface plasmon oscillation of their conduction band electrons, a phenomenon leading to two important properties. Firstly, the confinement of the photon to the
Gold Nanoparticles for In Vitro Diagnostics.
Wen Zhou et al.
Chemical reviews, 115(19), 10575-10636 (2015-06-27)
Byoungjin Kim et al.
Nature nanotechnology, 5(6), 465-472 (2010-04-13)
Nanoparticles have great potential as controllable drug delivery vehicles because of their size and modular functionality. Timing and location are important parameters when optimizing nanoparticles for delivery of chemotherapeutics. Here, we show that gold nanoparticles carrying either fluorescein or doxorubicin
Xiaohua Huang et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(6), 2115-2120 (2006-02-09)
Due to strong electric fields at the surface, the absorption and scattering of electromagnetic radiation by noble metal nanoparticles are strongly enhanced. These unique properties provide the potential of designing novel optically active reagents for simultaneous molecular imaging and photothermal
Produkty
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.