Merck
905860
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxonium-4-(chloro)benzoylmethylide
≥95%
Synonim(y):
1-(4-chlorofenylo)-2-(dimetylo(okso)-sulfanilideno)etan-1-on
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11ClO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.71
Kod UNSPSC:
12352101
Próba
≥95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
154 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1)C=S(C)(C)=O
Opis ogólny
Ylidy sulfoksonium są wysoce stabilnymi prekursorami karbenów, stanowiąc bezpieczniejszą alternatywę dla związków diazowych, ponieważ nie generują gazów jako produktów ubocznych. Wykazano, że ylidy sulfoksonium są skuteczne w szerokiej gamie katalizowanych metalami przejściowymi reakcji funkcjonalizacji C-H i sprzęgania.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexánder Garay Talero et al.
Organic letters, 20(22), 7206-7211 (2018-10-27)
A general, mild, and versatile synthesis of the challenging α-aryl-β-ketosulfoxonium ylides has been developed for the first time, substituting traditional methods starting from diazo compounds. The arylation of easily accessible β-ketosulfoxonium ylides using aryne chemistry allowed the preparation of a
Shuying Ji et al.
Organic letters, 20(18), 5981-5984 (2018-09-13)
A Cp*Co(III)-catalyzed C-H bond functionalization of a range of arenes by employing sulfoxonium ylides as carbene precursors instead of diazo compounds and other carbene precursors has been established. This reaction is highly efficient without any additive, possesses high step and
Panjie Hu et al.
Organic letters, 20(8), 2160-2163 (2018-04-03)
Rh(III)-catalyzed cascade C-H activation of benzoylacetonitriles and annulation with sulfoxonium ylides was realized, leading to selective synthesis of naphthols, 2,3-dihydronaphtho[1,8- bc]pyrans, and naphtho[1,8- bc]pyrans. This step-economic reaction proceeded efficiently under mild and redox-neutral conditions via multiple C-H activations.
Youwei Xu et al.
Organic letters, 19(16), 4307-4310 (2017-08-08)
Direct and efficient synthesis of 1-naphthols has been realized via Rh(III)-catalyzed C-H activation of sulfoxonium ylides and subsequent annulation with alkynes, where the sulfoxonium ylide functioned as a new traceless bifunctional directing group. This reaction occurred under redox-neutral conditions with
Powiązane treści
Ketosulfoxonium ylides serve as versatile carbene equivalents for large-scale reactions, releasing dimethyl sulfoxide biproducts.
Ellman group developed electron-rich phosphine ligands for C-H functionalization and tert-Butanesulfinamide for asymmetric amine synthesis.