Merck
905798
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxonium-(isobutanoyl)methylide
≥95%
Synonim(y):
1-(dimetylo(okso)-sulfanilideno)-3-metylobutan-2-on
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.25
Kod UNSPSC:
12352101
Próba
≥95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
140-144 °C
grupa funkcyjna
ketone
sulfoxide
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C(C)C)C=S(C)(C)=O
Opis ogólny
Ylidy sulfoksonium są wysoce stabilnymi prekursorami karbenów, stanowiąc bezpieczniejszą alternatywę dla związków diazowych, ponieważ nie generują gazów jako produktów ubocznych. Wykazano, że ylidy sulfoksonium są skuteczne w szerokiej gamie katalizowanych metalami przejściowymi reakcji funkcjonalizacji C-H i sprzęgania.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alicia M Phelps et al.
The Journal of organic chemistry, 81(10), 4158-4169 (2016-04-23)
An iridium-catalyzed method was developed for the synthesis of imidazo-fused pyrrolopyrazines. The presence or absence of a nitrogenated ligand controlled the outcome of the reaction, leading to simple β-keto amine products in the absence of added ligand and the cyclized
Shuying Ji et al.
Organic letters, 20(18), 5981-5984 (2018-09-13)
A Cp*Co(III)-catalyzed C-H bond functionalization of a range of arenes by employing sulfoxonium ylides as carbene precursors instead of diazo compounds and other carbene precursors has been established. This reaction is highly efficient without any additive, possesses high step and
Panjie Hu et al.
Organic letters, 20(8), 2160-2163 (2018-04-03)
Rh(III)-catalyzed cascade C-H activation of benzoylacetonitriles and annulation with sulfoxonium ylides was realized, leading to selective synthesis of naphthols, 2,3-dihydronaphtho[1,8- bc]pyrans, and naphtho[1,8- bc]pyrans. This step-economic reaction proceeded efficiently under mild and redox-neutral conditions via multiple C-H activations.
Powiązane treści
Ketosulfoxonium ylides serve as versatile carbene equivalents for large-scale reactions, releasing dimethyl sulfoxide biproducts.
Ellman group developed electron-rich phosphine ligands for C-H functionalization and tert-Butanesulfinamide for asymmetric amine synthesis.