Merck
903523
Sigma-Aldrich
N-phenyl-13C6-1-naphthylamine
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C10H13N
Masa cząsteczkowa:
225.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
≥98 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[13C]1(NC2=C(C=CC=C3)C3=CC=C2)=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C16H13N/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12,17H/i1+1,2+1,3+1,9+1,10+1,14+1
Klucz InChI
XQVWYOYUZDUNRW-UTVSNGSCSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)