Przejdź do
293199
Ethyl bromoacetate-1-13C
99 atom % 13C
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH213CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.99
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
3210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
density
1.515 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
CCO[13C](=O)CBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3/i4+1
InChI key
PQJJJMRNHATNKG-AZXPZELESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
283800293172604194
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+1
mass shift
M+2
mass shift
M+1
mass shift
M+1
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
bp
159 °C (lit.)
bp
159 °C (lit.)
bp
159 °C (lit.)
bp
51-52 °C/15 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
-
density
1.515 g/mL at 25 °C
density
1.524 g/mL at 25 °C
density
1.515 g/mL at 25 °C
density
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
118.4 °F - closed cup
flash_point_c
48 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
61203-71-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)