Merck
903213
Sigma-Aldrich
(2-Pyrenyl)benzenebutenoic acid
Wybierz wielkość
250 MG
38 000,00 zł
38 000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
38 000,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H18O2
Masa cząsteczkowa:
362.42
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
38 000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Opis ogólny
Cząsteczka łącznikowa do sprzęgania biomolekuł z grafenem.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)