Kluczowe dokumenty
930466
HMP-alkyne
≥95%
Synonim(y):
4-hydroksy-3-(hydroksymetylo)-N-(prop-2-yn-1-ylo)benzenosulfonamid
Wybierz wielkość
1200,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1200,00 zł
Polecane produkty
opis
Application: Chemoproteomics
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or chunks
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCC1=C(O)C=CC(S(NCC#C)(=O)=O)=C1
InChI
1S/C10H11NO4S/c1-2-5-11-16(14,15)9-3-4-10(13)8(6-9)7-12/h1,3-4,6,11-13H,5,7H2
Klucz InChI
FINAVIKBDSCNKL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Ilościowa platforma profilowania reaktywności tiolowej do analizy proteomów cystein reaktywnych redoks i elektrofilów
Etynylacja reszt cysteinowych: Od peptydów do białek in vitro i w żywych komórkach
Platforma chemoproteomiczna do oceny potencjału bioaktywacji leków
Inhibicja zależnych od cynku deacetylaz histonowych za pomocą chemicznie wyzwalanego elektrofilu
Odwracalność kowalencyjnych adduktów elektrofil-białko i toksyczność chemiczna
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)