Merck
902934
Sigma-Aldrich
Allyl-poly(ethylene glycol)
average Mn 5,000, PDI <1.3
Synonim(y):
Allyl-PEG-OH, Glikol polietylenowy, PEG 5k, PEG allil
Wybierz wielkość
1 G
524,00 zł
524,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
524,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C3H5(C2H4O)nOH
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.23
524,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder or solid
masa cząsteczkowa
PEG ~5,000 Da
average Mn 5,000
kolor
off-white to pale yellow
PDI
<1.3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O(CCO)CC=C
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-4-7-5-3-6/h2,6H,1,3-5H2
Klucz InChI
GCYHRYNSUGLLMA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktywowane pochodne PEG mogą być wykorzystywane do modyfikacji peptydów, białek lub w innych zastosowaniach biokoniugacji. Materiały PEGylowane znalazły szerokie zastosowanie w systemach dostarczania leków, wirusologii i immunologii, ponieważ włączenie PEG poprawia właściwości farmakologiczne, takie jak zwiększona rozpuszczalność w wodzie, zwiększona odporność na degradację (hydroliza białek), wydłużony okres półtrwania w obiegu i zmniejszona antygenowość. Oprócz PEGylacji, aktywowane pochodne PEG mogą być również wykorzystywane do tworzenia sieci do zastosowań w inżynierii tkankowej lub dostarczaniu leków, w zależności od architektury i reaktywności.
Zastosowanie
Ten heterobifunkcyjny PEG ma funkcjonalność allilową na jednym końcu i alkohol na drugim. Allyl jest powszechnie stosowany w chemii kliknięć tiol-en, a także w innych reakcjach ligacji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)