Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2OCH2CH2OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.18
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-131-5
Beilstein/REAXYS Number:
1754585
MDL number:
2540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (GC)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
refractive index
n20/D 1.446
density
1.010 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CCOCCOCCO
InChI
1S/C7H14O3/c1-2-4-9-6-7-10-5-3-8/h2,8H,1,3-7H2
InChI key
DIOZVWSHACHNRT-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% (GC) | description ≥98.0% (GC) | description BioUltra, ≥99.0% (GC) | description ≥99.0% (GC) |
| assay ≥95.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) |
| functional group hydroxyl | functional group - | functional group - | functional group ether, ester |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| refractive index n20/D 1.446 | refractive index n20/D 1.432 | refractive index n20/D 1.447 | refractive index n20/D 1.421 |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?