902497
Polymer dielectric grey for screen printing
Synonim(y):
D2070423P5, Pasta dielektryczna, Tusz dielektryczny
Wybierz wielkość
913,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
913,00 zł
Polecane produkty
opis
Coverage: 305 cm2 per g (using a 230 mesh stainless steel screen with 13 micron emulsion)
Solvent Resistance: THF − Attack
Solvent Resistance: Acetone − Attack
Solvent Resistance: DMAC − Attack
Solvent Resistance: DMF− Attack
Solvent Resistance: MEK − Full attack
Formularz
paste
skład
Solid content, 50-55% (at 150 °C)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
lepkość
12.0-16.0 Pa.s (Haake RS1 C20/2° TiL at 230 sec-1 at 25 °C)
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Uwaga dotycząca przygotowania
Żywotność sita: >3 godziny
Rodzaje sit: stal nierdzewna, siatka poliestrowa 156-325 tpi
- Typowe warunki suszenia: Suszenie w temperaturze 80°C przez 30 minut lub 130°C przez 10-15 minut w piecu skrzynkowym.
- Nadaje się do suszenia strumieniowego, na podczerwień i suszenia z dużą prędkością
- z roli na rolę
Podłoże: poliester, PVC, poliwęglan, ceramika lub tlenek glinu
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
191.3 °F
Temperatura zapłonu (°C)
88.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.