Kluczowe dokumenty
902403
Sigma-Aldrich
3D Printing Hydroxyapatite ink
greener alternative
Synonim(y):
Durapatyt, Hydroksyapatyt, Kość hiperelastyczna, Tusz hydroksyloapatytowy do druku 3D, Wodorotlenek fosforanu wapnia
Wybierz wielkość
5 ML
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.23
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
lepkość
20-60 Pa.s
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt należy do kategorii Enabling ekologicznych alternatyw, a zatem jest zgodny z zasadą "Projektuj z myślą o efektywności energetycznej". Atramenty te są idealnymi elementami dla drukowanych w 3D urządzeń do magazynowania energii. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Produkt ten może być stosowany w technice druku 3D z wytłaczaniem materiału.
Ten atrament do druku 3D z hydroksyapatytu lub hiperelastycznej kości może być stosowany do drukowania za pomocą drukarki 3D z bezpośrednim wytłaczaniem (pneumatycznym lub mechanicznym) wielowarstwowych, trójwymiarowych obiektów w temperaturze pokojowej. Tusz ten powinien być używany wyłącznie w dobrze wentylowanym środowisku. Wytłaczany materiał szybko krzepnie i umożliwia tworzenie złożonych, zaprojektowanych przez użytkownika form. Pomimo tego, że jest to głównie hydroksyapatyt, wydrukowany stały materiał jest elastyczny (może nawet mieć ograniczone właściwości sprężyste). Zawartość części stałych w wysuszonym materiale wynosi 85% hydroksyapatytu i 15% PLGA. Ten hiperelastyczny tusz Bone może być wykorzystywany do tworzenia trójwymiarowych struktur samodzielnie lub współdrukowany z innymi tuszami do druku 3D w celu tworzenia struktur wielomateriałowych. Atrament może być również mieszany z innymi atramentami do druku 3D w celu ich połączenia przed użyciem. Ze względu na mechaniczną elastyczność materiału po wyschnięciu, można tworzyć złożone formy 2D i 3D. Farba ta może być również wykorzystywana w zastosowaniach niezwiązanych z drukiem 3D, takich jak powlekanie (powlekanie zanurzeniowe lub bezpośrednie malowanie), wytwarzanie gwintów lub odlewanie do form.
Nasza farba do druku 3D Hyper elastic Bone składa się z hydroksyapatytu o wielkości mikronów zawieszonego w mieszaninie rozpuszczalników organicznych zawierających rozpuszczony, elastomeryczny, biokompatybilny poliester o wysokiej masie cząsteczkowej (kwas polimlekowy-co-glikolowy; PLGA). Przed dalszym użyciem, w celu usunięcia pozostałości rozpuszczalników po drukowaniu 3D (lub innym zastosowaniu, takim jak powlekanie, bezpośrednie malowanie itp.), materiał kompozytowy należy przemyć 70% etanolem, a następnie wodą. Hydroksyapatyt wydrukowany w 3D może być stosowany jako elastyczny, bioaktywny, biokompatybilny kompozyt ceramiczny lub może być również spiekany (zalecane 1500 °C) w atmosferze nieutleniającej w celu uzyskania hiperelastycznych części kostnych. Jako spiekana, hiperelastyczna kość jest wysoce stabilna chemicznie i termicznie i może być używana do szerokiej gamy zastosowań wysokotemperaturowych. Ma również wiele zastosowań w twardych tkankach biologicznych (zębach i kościach) i może służyć w postaci wydrukowanej, jako elastyczne ceramiczne rusztowanie kompozytowe lub w postaci spiekanej, jako sztywne ceramiczne rusztowanie/implant. W swojej wydrukowanej w 3D, elastycznej formie, Hyper elastic Bone wykazuje wysoką osteokonduktywność i osteogenność, zdolną do różnicowania dorosłych ludzkich komórek macierzystych w komórki podobne do osteoblastów.
Przestroga
Przed użyciem wymieszać, aż atrament stanie się jednorodny
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1