Przejdź do
574791
Hydroxyapatite
synthetic, 99.8% trace metals basis (excludes Mg)
Synonim(y):
Calcium phosphate tribasic, Calcium hydroxyphosphate, HAp, Hydroxylapatite, Tribasic calcium phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[Ca5(OH)(PO4)3]x
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
502.31
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
235-330-6
MDL number:
Assay:
99.8% trace metals basis (excludes Mg)
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.8% trace metals basis (excludes Mg)
form
solid
impurities
≤2500 ppm Trace Metal Analysis
mp
1100 °C (lit.)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
InChI key
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
693863289396702153
description
synthetic, 99.8% trace metals basis (excludes Mg)
description
nanopowder, <200 nm particle size (BET), contains 5 wt. % silica as dopant, synthetic
description
powder, synthetic
description
nanoparticles, dispersion, 10 wt. % in H2O, <200 nm particle size (BET)
form
solid
form
solid, nanopowder
form
powder, solid
form
dispersion, nanoparticles
assay
99.8% trace metals basis (excludes Mg)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
1100 °C (lit.)
mp
1100 °C (lit.)
mp
1100 °C (lit.)
mp
-
impurities
≤2500 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
-
impurities
-
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxyapatite
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)