Merck
479136
Sigma-Aldrich
Poly(allylamine) solution
20 wt. % in H2O
Synonim(y):
PAH
Wybierz wielkość
1 G
265,00 zł
5 G
865,00 zł
25 G
3110,00 zł
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
265,00 zł
5 G
865,00 zł
25 G
3110,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(CH2NH2)]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
stężenie
20 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.383
lepkość
~50 cP(25 °C)(lit.)
gęstość
1.02 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
NCC=C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2
Klucz InChI
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Soluble in water, lower alcohols, ethylene glycol and formamide.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xin Gao et al.
International journal of nanomedicine, 7, 4037-4051 (2012-08-14)
We designed dual-functional nanoparticles for in vivo application using a modified electrostatic and covalent layer-by-layer assembly strategy to address the challenge of assessment and treatment of hormone-refractory prostate cancer. Core-shell nanoparticles were formulated by integrating three distinct functional components, ie
Magdalena Oćwieja et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(11), 3546-3555 (2013-01-17)
Systematic studies of silver particle deposition kinetics under diffusion transport on poly(allylamine hydrochloride) (PAH) modified mica were carried out. Monolayer coverage, quantitatively determined by AFM and SEM, was regulated within broad limits by adjusting the deposition time and the ionic
Ilaria E Palamà et al.
Biotechnology and bioengineering, 110(2), 586-596 (2012-08-14)
Alignment of skeletal myoblasts is considered a critical step during myotube formation. The C2C12 cell line is frequently used as a model of skeletal muscle differentiation that can be induced by lowering the serum concentration in standard culture flasks. In
Angela Kruth et al.
ChemSusChem, 6(1), 152-159 (2012-11-28)
Visible-light-driven photocatalysis is currently attracting a great deal of attention because of its potential application in solar water splitting. However, the development of efficient and durable catalyst systems is still a challenging problem. In Ru dye-sensitised TiO(2) nanopowders, catalyst performances
Jingguo Li et al.
Chemistry, an Asian journal, 8(2), 385-391 (2012-12-12)
Multimodal imaging and simultaneous therapy is highly desirable because it can provide complementary information from each imaging modality for accurate diagnosis and, at the same time, afford an imaging-guided focused tumor therapy. In this study, indocyanine green (ICG), a near-infrared
Produkty
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?