Przejdź do
614734
1-Iodopropane-d7
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonim(y):
Propyl-d7 iodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3CD2CD2I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+7
5500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥99% (CP)
contains
copper as stabilizer
bp
101-102 °C (lit.)
mp
-101 °C (lit.)
density
1.820 g/mL at 25 °C
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
InChI
1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
InChI key
PVWOIHVRPOBWPI-NCKGIQLSSA-N
General description
1-Iodopropane-d7 ≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- Pharmaceutical formulation development
- Quality control reference standards
- reaction mechanism investigations
- Advanced materials research and development
Features and Benefits
Features
- High reactivity for various applications
- Supports innovative research in drugdiscovery
- Produces minimal side products
- Suitable for a variety of biological studies
Benefits
- Streamlines the drug discoveryprocess
- Enhances the effectiveness of biological assays
- Improves the accuracy of metabolic studies
- Supports the advancement of personalized medicine
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
614874616680375608
description
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
description
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
description
98 atom % D
description
98 atom % D
assay
≥99% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
-
assay
99% (CP)
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+7
mass shift
M+7
mass shift
M+7
mass shift
M+7
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.820 g/mL at 25 °C
density
1.430 g/mL at 25 °C
density
0.914 g/mL at 25 °C
density
1.383 g/mL at 25 °C
bp
101-102 °C (lit.)
bp
71 °C (lit.)
bp
152-154 °C
bp
59 °C (lit.)
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)