Merck
615072
Sigma-Aldrich
2-Propanol-1,1,1-d3
98 atom % D
Synonim(y):
Isopropyl-1,1,1-d3 alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
tw
82 °C
mp
-90 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1D3
Klucz InChI
KFZMGEQAYNKOFK-FIBGUPNXSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C