Merck
901742
Sigma-Aldrich
Dimethyl[(1-pyrrolidinyl)phenyl]-amine nickel(II) chloride
≥95%
Synonim(y):
(SP-4-4)-Chloro[N1,N1-dimetylo-N2-[2-(1-pyrolidynylo-κN)fenylo]-1,2-benzenodiaminato-κN1,κN2]nikiel, (PyrNMeNN)Ni-Cl, Nickamina drugiej generacji
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22ClN3Ni
Masa cząsteczkowa:
374.53
Kod UNSPSC:
12352101
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: nickel
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
CN(C)C1=C(C=CC=C1)NC2=CC=CC=C2N3CCCC3.[Ni].Cl
Zastosowanie
Jak donosi laboratorium Xile Hu, ten kompleks niklu(II) jest ulepszeniem w stosunku do nikloaminy pierwszej generacji jako wydajnego katalizatora Ni do krzyżowego sprzęgania Kumady i Suzuki-Miyaura zarówno nieaktywowanych pierwszorzędowych, jak i drugorzędowych halogenków alkilowych.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
From Dimethylamine to Pyrrolidine: The Development of an Improved Nickel Pincer Complex for Cross-Coupling of Nonactivated Secondary Alkyl Halides.
Garcia PMP, et al.
ACS Catalysis, 6 (1), 258-261 (2016)
A Structure-Activity Study of Nickel NNN Pincer Complexes for Alkyl-Alkyl Kumada and Suzuki-Miyaura Coupling Reactions.
Franco TD, et al.
Helvetica Chimica Acta, 99(11), 830-847 (2016)
Produkty
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.