Kluczowe dokumenty
901719
Benzyl (S)-2-(5-bromo-1H-indole-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Synonim(y):
Związek X5 z biblioteki informacyjnej chemii halogenków arylu
Wybierz wielkość
646,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
646,00 zł
Polecane produkty
Formularz
powder or crystals
mp
191 °C
ciąg SMILES
Brc1cc2c([nH]cc2C(=O)[C@H]3N(CCC3)C(=O)OCc4ccccc4)cc1
InChI
1S/C21H19BrN2O3/c22-15-8-9-18-16(11-15)17(12-23-18)20(25)19-7-4-10-24(19)21(26)27-13-14-5-2-1-3-6-14/h1-3,5-6,8-9,11-12,19,23H,4,7,10,13H2/t19-/m0/s1
Klucz InChI
CWHKVBJSRGJFFN-IBGZPJMESA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Przestroga
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)